Få mere at vide
1-Boc-3-azetidinone, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11454830
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454830 250 mg 250mg
11464830 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454830 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50826.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 398489-26-4
Molekylær formel C8H13NO3
Molekylvægt (g/mol) 171.20
MDL nummer MFCD01861741
InChI nøgle VMKIXWAFFVLJCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-3-azetidinone, 1-boc-azetidin-3-one, 1-n-boc-3-azetidinone, n-boc-3-azetidinone, n-boc-3-oxoazetidine, 1-tert-butoxycarbonyl-3-azetidinone, tert-butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-oxoazetidine, n-boc-azetidin-3-one, 3-oxo-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 1519404
IUPAC navn tert-butyl-3-oxoazetidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-3-azetidinone
Smeltepunkt 49°C to 52°C
Mængde 250 mg
Følsomhed Air sensitive
Formel vægt 171.2
Procent renhed 95%