Få mere at vide
1-Boc-3-azetidinmethanol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15423658
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15423658 500 mg 500mg
15413658 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15423658 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57112.ME
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Anvendelser Det er et mellemprodukt i organiske synteser
. Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares på et køligt ventileret sted. Undgå stærkt oxiderende materialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142253-56-3
Molekylær formel C9H17NO3
Molekylvægt (g/mol) 187.24
MDL nummer MFCD06656141
InChI nøgle HXRDRJKAEYHOBB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10583745
IUPAC navn tert-butyl-3-(hydroxymethyl)azetidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CO)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-3-azetidinemethanol
Kogepunkt 268°C to 273°C
Synonym tert-butyl 3-hydroxymethyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-azetidine-3-yl-methanol, 1-boc-azetidine-3-yl methanol, 1-boc-azetidine-3-ylmethanol, 1-boc-3-hydroxymethyl azetidine, 1-boc-3-azetidinemethanol, 1-tert-butoxycarbonyl-3-azetidinemethanol, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-hydroxymethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl3-hydroxymethyl azetidine-1-carboxylate, 3-hydroxymethyl-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Opløselighedsinformation Soluble in Dimethyl sulfoxide (DMSO).
Tæthed 1.115
Mængde 500 mg
Flammepunkt 117°C (243°F)
Formel vægt 187.24
Procent renhed 95%