Få mere at vide
(+/-)-1-Boc-3-aminopyrrolidin, 96%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+/-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine |
| Tæthed | 1.022 |
| Brydningsindeks | 1.471 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2735 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 186.25 |
| Procent renhed | 96% |