Få mere at vide
(+/-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine, 96%
Artikelnummer. 11472270
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11472270 1 g 1g
15463847 250 mg 250mg
11482270 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472270 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H29231.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 186550-13-0 | C9H19N2O2 | 187.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 186550-13-0
Molekylær formel C9H19N2O2
Molekylvægt (g/mol) 187.26
MDL nummer MFCD01861220
InChI nøgle CMIBWIAICVBURI-SSDOTTSWSA-O
Synonym 1-boc-3-aminopyrrolidine, 3-amino-1-boc-pyrrolidine, +/--3-amino-1-n-boc-pyrrolidine, 3-amino-1-n-boc-pyrrolidine, 3-amino-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine, +/--1-boc-3-aminopyrrolidine, 3-amino-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, n-boc-3-aminopyrrolidine, 1-bocap
PubChem CID 2756370
IUPAC navn tert-butyl-3-aminopyrrolidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@@H]([NH3+])C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Tæthed 1.022
Brydningsindeks 1.471
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Følsomhed Air sensitive
Formel vægt 186.25
Procent renhed 96%