Få mere at vide
1-Boc-3-(aminomethyl)pyrrolidine, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15433827
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15433827 250 mg 250mg
11402110 1 g 1g
11412110 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15433827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28674.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 270912-72-6
Molekylær formel C10H20N2O2
Molekylvægt (g/mol) 200.282
MDL nummer MFCD01861798
InChI nøgle OGCCBDIYOAFOGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 3-aminomethyl pyrrolidine-1-carboxylate, 1-boc-3-aminomethyl pyrrolidine, 3-aminomethyl-1-n-boc-pyrrolidine, 1-boc-3-aminomrthylpyrrolidine, 1-boc-3-aminomethyl-pyrrolidine, +/--3-aminomethyl-1-n-boc-pyrrolidine, 1-n-boc-3-aminomethyl pyrrolidine, 1-boc-3-aminomethylpyrrolidine, 3-aminomethyl-1-boc-pyrrolidine, 3-aminomethyl-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2756485
IUPAC navn tert-butyl 3-(aminomethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-3-(aminomethyl)pyrrolidine
Brydningsindeks 1.474
Mængde 250 mg
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 200.28
Procent renhed 95%