Få mere at vide
1-Boc-3-(aminomethyl)azetidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11422250
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11422250 1 g 1g
15413847 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11422250 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H29152.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 325775-44-8
Molekylær formel C9H18N2O2
Molekylvægt (g/mol) 186.255
MDL nummer MFCD01861762
InChI nøgle XSJPKMUFBHSIRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-3-aminomethyl azetidine, tert-butyl 3-aminomethyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-aminomethylazetidine, 3-aminomethyl-1-n-boc-azetidine, 1-n-boc-3-aminomethylazetidine, 3-aminomethyl-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-3-aminomethyl-azetidine, 3-aminomethyl azetidine, n1-boc protected, tert-butyl 3-aminomethyl azetidinecarboxylate, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-aminomethyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 10679125
IUPAC navn tert-butyl-3-(aminomethyl)azetidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-3-(aminomethyl)azetidine
Brydningsindeks 1.467
Mængde 1 g
Formel vægt 186.25
Følsomhed Air Sensitive
Procent renhed 97%