Få mere at vide
1-BOC-3-(aminomethyl)azetidine, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15279626 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15279626 1 g 1g
15219646 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15279626 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 451190010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 325775-44-8
Molekylær formel C9H18N2O2
Molekylvægt (g/mol) 186.25
InChI nøgle XSJPKMUFBHSIRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-3-aminomethyl azetidine, tert-butyl 3-aminomethyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-aminomethylazetidine, 3-aminomethyl-1-n-boc-azetidine, 1-n-boc-3-aminomethylazetidine, 3-aminomethyl-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-3-aminomethyl-azetidine, 3-aminomethyl azetidine, n1-boc protected, tert-butyl 3-aminomethyl azetidinecarboxylate, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-aminomethyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 10679125
IUPAC navn tert-butyl 3-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-BOC-3-(aminomethyl)azetidine
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Flammepunkt >110°C
Formel vægt 186.25
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Boc-3-(aminomethyl)azetidine, 95%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.