Få mere at vide
1-BOC-3-aminoazetidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15299636 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15299636 1 g 1g
15209646 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15299636 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 451180010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 193269-78-2 | C8H16N2O2 | 172.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 193269-78-2
Molekylær formel C8H16N2O2
Molekylvægt (g/mol) 172.23
InChI nøgle WPGLRFGDZJSQGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-3-amino azetidine, 1-boc-3-aminoazetidine, 3-amino-1-n-boc-azetidine, 1-n-boc-3-aminoazetidine, 3-amino-1-boc-azetidine, 3-amino-1-n-boc azetidine, tert-butyl 3-aminoazetidinecarboxylate, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-aminoazetidine, 3-amino-1-tert-butoxycarbonyl azetidine
PubChem CID 1516507
IUPAC navn tert-butyl-3-aminoazetidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-BOC-3-aminoazetidine
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 172.23
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Boc-3-aminoazetidine, 95%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.