Få mere at vide
1-Boc-3-aminoazetidine, 94%
Artikelnummer. 15443817
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15443817 250 mg 250mg
11317639 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28218.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 193269-78-2 | C8H16N2O2 | 172.228 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 193269-78-2
Molekylær formel C8H16N2O2
Molekylvægt (g/mol) 172.228
MDL nummer MFCD01861753
InChI nøgle WPGLRFGDZJSQGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-3-amino azetidine, 1-boc-3-aminoazetidine, 3-amino-1-n-boc-azetidine, 1-n-boc-3-aminoazetidine, 3-amino-1-boc-azetidine, 3-amino-1-n-boc azetidine, tert-butyl 3-aminoazetidinecarboxylate, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-aminoazetidine, 3-amino-1-tert-butoxycarbonyl azetidine
PubChem CID 1516507
IUPAC navn tert-butyl-3-aminoazetidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-3-aminoazetidine
Brydningsindeks 1.465
FN nummer UN2735
Mængde 250 mg
Formel vægt 172.23
Følsomhed Air Sensitive
Procent renhed 94%