Få mere at vide
1-Boc-2-pyrrolidineacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Boc-2-pyrrolidineacetic Acid |
| CAS | 194154-91-1 |
| Molekylær formel | C11H19NO4 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-2-pyrrolidineacetic Acid, 2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl)acetic Acid, 2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl)aceticacid, 2-Carboxymethylpyrrolidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, 2-[1-[(tert-Butoxy)carbonyl]pyrrolidin-2-yl]acetic Acid, [1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl]acetic Acid, [1-[[(1,1-Dimethylethyl)oxy]carbonyl]-2-pyrrolidinyl]acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-6-4-5-8(12)7-9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidin-2-yl]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.27 |
| Formel vægt | 229.1314 |