missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Boc-2-pyrrolidineacetic Acid, TRC

Artikelnummer. 30334544
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30334544 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30334544 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB665960500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Boc-2-pyrrolidineacetic Acid
CAS 194154-91-1
Molekylær formel C11H19NO4
Mængde 500 mg
Synonym 1-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-2-pyrrolidineacetic Acid, 2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl)acetic Acid, 2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl)aceticacid, 2-Carboxymethylpyrrolidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, 2-[1-[(tert-Butoxy)carbonyl]pyrrolidin-2-yl]acetic Acid, [1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl]acetic Acid, [1-[[(1,1-Dimethylethyl)oxy]carbonyl]-2-pyrrolidinyl]acetic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-6-4-5-8(12)7-9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CC(=O)O
IUPAC navn 2-[1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidin-2-yl]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 229.27
Formel vægt 229.1314
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.