Få mere at vide
1-Boc-2-piperidone, 99%
Artikelnummer. 11369545
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11369545 5 g 5g
11359545 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11369545 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18896.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 85908-96-9 | C10H17NO3 | 199,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85908-96-9
Molekylær formel C10H17NO3
Molekylvægt (g/mol) 199.25
MDL nummer MFCD02179046
InChI nøgle ULMHMJAEGZPQRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-2-piperidone, n-boc-2-piperidone, 1-boc-1-azacyclohexan-2-one, 1-tert-butoxycarbonyl-2-piperidone, n-tert-butoxycarbonyl-2-piperidone, tert-butyl 2-oxo-1-piperidinecarboxylate, 1-piperidinecarboxylic acid, 2-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 2-oxopiperidinecarboxylate, boc-piperidinone, n-boc piperidone
PubChem CID 7577838
ChEBI CHEBI:59556
IUPAC navn tert-butyl-2-oxopiperidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-2-piperidone
Smeltepunkt 34 °C til 37 °C
Mængde 5 g
Beilstein 4674955
Formel vægt 199.25
Procent renhed 99%