Få mere at vide
(+/-)-1-Boc-2-(hydroxymethyl)piperidine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15470658
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15470658 1 g 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15470658 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54338.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-1-Boc-2-(hydroxymethyl)piperidine
CAS 157634-00-9
Smeltepunkt 74°C to 78°C
Molekylær formel C11H21NO3
MDL nummer MFCD04114966
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Synonym n-boc-piperidine-2-methanol, tert-butyl 2-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-2-piperidinemethanol, n-boc-2-piperidinemethanol, 2-hydroxymethyl-1-n-boc-piperidine, 1-boc-2-hydroxymethyl-piperidine, boc-2-piperidylmethanol, 1-boc-2-hydroxymethylpiperidine, n-boc-2-hydroxymethyl piperidine, 2-hydroxymethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
InChI nøgle PZTAGFCBNDBBFZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1CO
IUPAC navn tert-butyl 2-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 215.293
PubChem CID 2763853
Formel vægt 215.29
Procent renhed 97%