Få mere at vide
1-Boc-2-Benzyl-4-piperidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Boc-2-Benzyl-4-piperidinone |
| CAS | 193480-28-3 |
| Molekylær formel | C17H23NO3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H23NO3/c1-17(2,3)21-16(20)18-10-9-15(19)12-14(18)11-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,14H,9-12H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)CC1Cc2ccccc2 |
| IUPAC navn | tert-butyl 2-benzyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 289.37 |
| Formel vægt | 289.1678 |