Få mere at vide
1-Boc-2-[4-(2-pyridinyl)benzylidene]hydrazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Boc-2-[4-(2-pyridinyl)benzylidene]hydrazine |
| CAS | 198904-85-7 |
| Molekylær formel | C17 H21 N3 O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Hydrazinecarboxylic acid, 2-[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-Butyl N-[[[4-(2-Pyridyl)phenyl]methyl]amino]carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21N3O2/c1-17(2,3)22-16(21)20-19-12-13-7-9-14(10-8-13)15-6-4-5-11-18-15/h4-11,19H,12H2,1-3H3,(H,20,21) |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)NNCc1ccc(cc1)c2ccccn2 |
| IUPAC navn | tert-butyl N-[(4-pyridin-2-ylphenyl)methylamino]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 299.37 |
| Formel vægt | 299.1634 |