missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Boc-2-[4-(2-pyridinyl)benzylidene]hydrazine, TRC

Artikelnummer. 30341885
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30341885 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30341885 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB665200100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Boc-2-[4-(2-pyridinyl)benzylidene]hydrazine
CAS 198904-85-7
Molekylær formel C17 H21 N3 O2
Mængde 100 mg
Synonym Hydrazinecarboxylic acid, 2-[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-Butyl N-[[[4-(2-Pyridyl)phenyl]methyl]amino]carbamate
InChI formel InChI=1S/C17H21N3O2/c1-17(2,3)22-16(21)20-19-12-13-7-9-14(10-8-13)15-6-4-5-11-18-15/h4-11,19H,12H2,1-3H3,(H,20,21)
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NNCc1ccc(cc1)c2ccccn2
IUPAC navn tert-butyl N-[(4-pyridin-2-ylphenyl)methylamino]carbamate
Molekylvægt (g/mol) 299.37
Formel vægt 299.1634
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.