missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-BOC-2,3-Dihydropyrrole-4-boronic acid, pinacol ester, TRC

Artikelnummer. 30340703
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30340703 25 mg
30342628 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30340703 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB20187825MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-BOC-2,3-Dihydropyrrole-4-boronic acid, pinacol ester
CAS 1401165-14-7
Molekylær formel C15 H26 B N O4
Mængde 25 mg
Synonym 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester
InChI formel InChI=1S/C15H26BNO4/c1-13(2,3)19-12(18)17-9-8-11(10-17)16-20-14(4,5)15(6,7)21-16/h10H,8-9H2,1-7H3
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=C1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
IUPAC navn tert-butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydropyrrole-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 295.182
Formel vægt 295.195
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.