missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-BOC-2,3-Dihydropyrrole-4-boronic acid, pinacol ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-BOC-2,3-Dihydropyrrole-4-boronic acid, pinacol ester |
| CAS | 1401165-14-7 |
| Molekylær formel | C15 H26 B N O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H26BNO4/c1-13(2,3)19-12(18)17-9-8-11(10-17)16-20-14(4,5)15(6,7)21-16/h10H,8-9H2,1-7H3 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=C1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2 |
| IUPAC navn | tert-butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydropyrrole-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 295.182 |
| Formel vægt | 295.195 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?