Få mere at vide
1-Boc-1,2,3,6-tetrahydropyridine, 97%
Artikelnummer. 15479327
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15479327 5 g 5g
15489327 250 mg 250mg
15469327 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15479327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52574.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 85838-94-4 | C10H17NO2 | 183.251 g/mol
1-Boc-1,2,3,6-tetrahydropyridin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Boc-1,2,3,6-tetrahydropyridin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85838-94-4
Molekylær formel C10H17NO2
Molekylvægt (g/mol) 183.251
MDL nummer MFCD04972245
InChI nøgle SHHHRQFHCPINIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-1,2,3,6-tetrahydropyridine, tert-butyl 5,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, tert-butyl 1,2,3,6-tetrahydropyridine-1-carboxylate, tert-butyl 3,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, 1-boc-1,2,3,6-tetrahydro-pyridine, 1-boc-1,2,3,6-tetrahydropyridine, n-boc-1,2,5,6-tetrahydropyridine, n-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine, 1 2h-pyridinecarboxylic acid, 3,6-dihydro-, 1,1-dimethylethyl ester, 3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 13094787
IUPAC navn tert-butyl-3,6-dihydro-2H-pyridin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC=CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Kogepunkt 78°C to 84°C (5mmHg)
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Tæthed 1.029
Mængde 5 g
Formel vægt 183.25
Procent renhed 97%