Få mere at vide
1-Biotinylamino-3,6,9-trioxaundecane-11-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Biotinylamino-3,6,9-trioxaundecane-11-ol |
| CAS | 1322625-82-0 |
| Molekylær formel | C18H33N3O6S |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H33N3O6S/c22-6-8-26-10-12-27-11-9-25-7-5-19-16(23)4-2-1-3-15-17-14(13-28-15)20-18(24)21-17/h14-15,17,22H,1-13H2,(H,19,23)(H2,20,21,24)/t14-,15-,17-/m0/s1 |
| SMIL | OCCOCCOCCOCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12 |
| IUPAC navn | 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-N-[2-[2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]pentanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 419.54 |
| Formel vægt | 419.209 |