Få mere at vide
1-Beta-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazole-3-carboxylsyre methylester (Ribavirin-urenhed H), TRC
Artikelnummer. 30411178
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411178 10 mg
30422457 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30411178 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR41572510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38934-69-9
Molekylær formel C9 H13 N3 O7
Molekylvægt (g/mol) 275.22
Synonym 1-β-D-Ribofuranosyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 1-(β-D-Ribofuranosyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylate, NSC 360639
IUPAC navn [(2S,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl] 1H-1,2,4-triazol-3-ylmethylcarbonat
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)OCc2nc[nH]n2)[C@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-beta-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid methyl ester
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H13N3O7/c13-1-4-6(14)7(15)8(18-4)19-9(16)17-2-5-10-3-11-12-5/h3-4,6-8,13-15H,1-2H2,(H,10,11,12)/t4-,6-,7-,8+/m1/s1
Formel vægt 275.0753