Få mere at vide
1-Beta-D-Arabinofuranosyluracil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Uracil Arabinoside |
| Analyt- eller komponentnavne | Uracil Arabinoside |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7+,8-/m1/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 244.0695 |