Få mere at vide
1-beta-D-Arabinofuranosyluracil, 99%
Artikelnummer. 15476229
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15476229 25 g 25g
15456229 1 g 1g
15466229 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15476229 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64147.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3083-77-0 | C9H12N2O6 | 244.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3083-77-0
Molekylær formel C9H12N2O6
Molekylvægt (g/mol) 244.20
MDL nummer MFCD00065998
InChI nøgle DRTQHJPVMGBUCF-CCXZUQQUSA-N
Synonym 1-2r,3s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-3h-pyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 57416896
SMIL OC[C@H]1O[C@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)N1C=CC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-beta-D-Arabinofuranosyluracil
Farve Hvid
Mængde 25 g
Beilstein 28749
IUPAC navn 1-[3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-2,4-dion
Formel vægt 244.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver