Få mere at vide
1-Beta-D-Arabinofuranosyl-5-methylcytosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-beta-D-Arabinofuranosyl-5-methylcytosine |
| CAS | 6829-31-8 |
| Molekylær formel | C10H15N3O5 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 4-Amino-1-((2R,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidin-2(1H)-one, 4-Amino-1-beta-D-arabinofuranosyl-5-methyl-2(1H)-pyrimidinone, NSC 529544, NSC 96372 |
| SMIL | CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)C(=O)N=C1N |
| Molekylvægt (g/mol) | 257.24 |
| Formel vægt | 257.1012 |