Få mere at vide
1-Benzylpyrrole, 96%
Artikelnummer. 15462338
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15462338 1 g 1g
15472338 5 g 5g
15482338 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15462338 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55936.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2051-97-0 | C11H11N | 157.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2051-97-0
Molekylær formel C11H11N
Molekylvægt (g/mol) 157.22
MDL nummer MFCD00963301
InChI nøgle FNEQHKCQXDKYEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzylpyrrole, 1h-pyrrole, 1-phenylmethyl, 1-benzyl-1h-pyrrole, pyrrole, 1-benzyl, 1-benzylpyrrol, acmc-209fbl, 1-phenylmethyl pyrrole, 1-benzyl-1h-pyrrole #, pyrrole, 1-benzyl-8ci
PubChem CID 74922
SMIL C(N1C=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzylpyrrole
Farve Farveløs til Brun
Tæthed 1.020 g/mL
Kogepunkt 90°C (0.9 mmHg)
Brydningsindeks 1.5685
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
IUPAC navn 1-benzyl-lH-pyrrol
Formel vægt 157.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske