Få mere at vide
1-Benzylpiperidin, 98%
Artikelnummer. 11394256
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394256 50 g 50g
11384256 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394256 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19339.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 2905-56-8 | C12H18ClN | 211,73 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2905-56-8
Molekylær formel C12H18ClN
Molekylvægt (g/mol) 211.73
MDL nummer MFCD00224901
InChI nøgle MPPIBJJDFLONMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperidine, 1-phenylmethyl, benzylpiperidine, unii-7hze16210b, n-benzylpiperidine, benzyl-piperidine, n-benzyl piperidine, n-benzyl-piperidine, 1-benzyl-piperidine, acmc-20a2pl
PubChem CID 76190
SMIL [H+].[Cl-].C(N1CCCCC1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzylpiperidine
Tæthed 0.95
Kogepunkt 120 °C til 123 °C (9 mmHg)
Brydningsindeks 1.526
Mængde 50 g
Beilstein 5639
IUPAC navn hydrogen-1-benzylpiperidinchlorid
Formel vægt 175.28
Procent renhed 98%