Få mere at vide
1-benzylpiperidin-4-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10536914
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10536914 1 g 1g
10627580 10 g 10g
10372095 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10536914 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01177DA
Kemiske identifikatorer
CAS 50541-93-0
Molekylær formel C12H18N2
Molekylvægt (g/mol) 190.29
MDL nummer MFCD00006504
InChI nøgle YUBDLZGUSSWQSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-1-benzylpiperidine, 1-benzyl-4-aminopiperidine, 1-benzyl-piperidin-4-ylamine, n-benzyl-4-amino piperidine, 1-benzyl-4-piperidylamine, 4-piperidinamine, 1-phenylmethyl, 4-amino-1-n-benzylpiperidine, 4-amino-n-benzylpiperidine, 1-phenylmethyl-4-piperidinamine, n-benzyl-4-aminopiperidine
PubChem CID 415852
IUPAC navn 1-benzylpiperidin-4-amin
SMIL C1CN(CCC1N)CC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzylpiperidin-4-amine
CAS min % 97.0
Tæthed 0.9300g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 190.29
Procent renhed 97%