Få mere at vide
1-Benzyloxycarbonylpyrrolidin-3-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337599
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337599 5 g 5g
15407745 250 mg 250mg
11327599 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11337599 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28117.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 276872-86-7 | C13H15NO3 | 233.267 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 276872-86-7
Molekylær formel C13H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 233.267
MDL nummer MFCD05861538
InChI nøgle GDPSCBPOCONUDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-n-cbz-3-formyl-pyrrolidine, 1-cbz-3-pyrrolidinecarbaldehyde, 3-formyl-pyrrolidine-1-carboxylic acid benzyl ester, 1-cbz-pyrrolidine-3-carboxaldehyde, 1-benzyloxycarbonylpyrrolidine-3-carboxaldehyde, 3-formyl-pyrrolidine-1-carboxylicacidbenzylester, benzyl 3-formyl-1-pyrrolidinecarboxylate, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 3-formyl-, phenylmethyl ester, z-3-formylpyrrolidine, n-cbz-3-formyl pyrrolidine
PubChem CID 4620242
IUPAC navn benzyl-3-formylpyrrolidin-1-carboxylat
SMIL C1CN(CC1C=O)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzyloxycarbonylpyrrolidine-3-carboxaldehyde
Mængde 5 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 233.27
Procent renhed 97%