Få mere at vide
1-(Benzyloxycarbonyl)piperazin, 98%
Artikelnummer. 15432428
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15432428 5 mL 5ml
15442428 25 mL 25ml
15452428 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15432428 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56008.AA
Request Bulk or Custom Format
CAS: 31166-44-6 | C12H17N2O2 | 221,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31166-44-6
Molekylær formel C12H17N2O2
Molekylvægt (g/mol) 221.28
MDL nummer MFCD00274317
InChI nøgle CTOUWUYDDUSBQE-UHFFFAOYSA-O
Synonym 1-cbz-piperazine, benzyl 1-piperazinecarboxylate, 1-benzyloxycarbonyl piperazine, 1-carbobenzoxypiperazine, n-cbz-piperazine, 1-z-piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, phenylmethyl ester, piperazine-1-carboxylic acid benzyl ester, phenylmethyl piperazinecarboxylate, cbz-piperazine
PubChem CID 643495
IUPAC navn benzylpiperazin-1-carboxylat
SMIL O=C(OCC1=CC=CC=C1)N1CC[NH2+]CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(Benzyloxycarbonyl)piperazine
Tæthed 1.142
Kogepunkt 158°C to 161°C (1.4 mmHg)
Brydningsindeks 1.546
Mængde 5 mL
Beilstein 179500
Formel vægt 220.27
Procent renhed 98%