Få mere at vide
1-Benzyloxycarbonyl-4-piperidone, 98+%
Artikelnummer. 11440777
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440777 1 g 1g
11450777 5 g 5g
15463247 25 g 25g
3 options
Artikelnummer. 11440777
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23181.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 19099-93-5 | C13H15NO3 | 233.267 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19099-93-5
Molekylær formel C13H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 233.267
MDL nummer MFCD00673144
InChI nøgle VZOVOHRDLOYBJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cbz-4-piperidone, n-benzyloxycarbonyl-4-piperidone, 1-cbz-piperidin-4-one, n-cbz-4-piperidone, benzyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate, 1-benzyloxycarbonyl-4-piperidinone, 1-z-4-piperidone, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-oxo-, phenylmethyl ester, 1-carbobenzoxy-4-piperidone, 1-benzyloxycarbonyl-4-piperidone
PubChem CID 643496
IUPAC navn benzyl 4-oxopiperidine-1-carboxylate
SMIL C1CN(CCC1=O)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzyloxycarbonyl-4-piperidone
Smeltepunkt 38°C to 41°C
Tæthed 1.172
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1 g
Formel vægt 233.27
Procent renhed ≥98%