Få mere at vide
1-Benzyloxycarbonyl-3-piperidon, 97+%
Beskrivelse
1-Benzyloxycarbonyl-3-piperidon finder sin anvendelse i syntesen og den farmakologiske evaluering af nogle 6-substituerede 7-methyl-1,4-dioxa-7-azaspiro[4.5]decaner som potentielle dopaminagonister.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
evaluering af nogle 6-substituerede 7-methyl-1,4-dioxa-7-azaspiro[4.5]decaner som potentielle dopaminagonister.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra varme og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevar det på køl.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Benzyloxycarbonyl-3-piperidone |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1464624 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 233.27 |
| Procent renhed | ≥97% |
| Fysisk form | Væske |