Få mere at vide
1-Benzyloxycarbonyl-3-piperidone, 97+%
Artikelnummer. 15471689
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15471689 1 g 1g
15481689 5 g 5g
15491689 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15471689 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64471.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 61995-20-8 | C13H15NO3 | 233.27 g/mol
1-Benzyloxycarbonyl-3-piperidon finder sin anvendelse i syntesen og den farmakologiske evaluering af nogle 6-substituerede 7-methyl-1,4-dioxa-7-azaspiro[4.5]decaner som potentielle dopaminagonister.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Benzyloxycarbonyl-3-piperidon finder sin anvendelse i syntesen og den farmakologiske
evaluering af nogle 6-substituerede 7-methyl-1,4-dioxa-7-azaspiro[4.5]decaner som potentielle dopaminagonister.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra varme og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevar det på køl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61995-20-8
Molekylær formel C13H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 233.27
MDL nummer MFCD03001723
InChI nøgle ALXLNFWWLXCXSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-n-cbz-3-piperidone, 1-cbz-3-piperidinone, 1-cbz-3-piperidone, n-cbz-3-piperidone, n-benzyloxycarbonyl-3-piperidone, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-oxo-, phenylmethyl ester, 3-oxo-piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester, 1-benzyloxycarbonyl-3-piperidone, 3-oxopiperidine-1-carboxylic acid benzyl ester, pubchem24305
PubChem CID 1514169
IUPAC navn benzyl-3-oxopiperidin-1-carboxylat
SMIL O=C(OCC1=CC=CC=C1)N1CCCC(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzyloxycarbonyl-3-piperidone
Mængde 1 g
Beilstein 1464624
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 233.27
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Væske