Få mere at vide
1-Benzyloxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-boronsyre pinacol ester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475715
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15475715 1 g 1g
15485715 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475715 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64891.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 286961-15-7 | Molekylformel: C19H26BNO4 | Molekylvægt: 343,23 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 286961-15-7
Molekylær formel C19H26BNO4
Molekylvægt (g/mol) 343.23
MDL nummer MFCD11521562
InChI nøgle QDSFHRPYZPQWEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-5,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylic acid benzyl ester, n-cbz-3,6-dihydro-2h-pyridine-4-boronic acid pinacol ester, benzyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylate, 1-benzyloxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester, benzyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, benzyl 5,6-dihydro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-1 2h-carboxylate, n-cbz-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester, benzyl 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylate, benzyl 4-4,4,5,5-tetrameth
PubChem CID 11290836
IUPAC navn benzyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydro-2H-pyridin-1-carboxylat
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CCN(CC2)C(=O)OCC3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzyloxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 88 °C til 90 °C
Farve Hvid
Mængde 1 g
Beilstein 8571588
Formel vægt 343.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof