missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(Benzyloxy)propan-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Benzyloxy)propan-2-one |
| CAS | 22539-93-1 |
| Molekylær formel | C10H12O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-9(11)7-12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)COCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 1-phenylmethoxypropan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.2 |
| Formel vægt | 164.0837 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?