Få mere at vide
[1-[(Benzyloxy)methyl]cyclopropyl]methanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [1-[(Benzyloxy)methyl]cyclopropyl]methanol |
| CAS | 177200-76-9 |
| Molekylær formel | C12H16O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Cyclopropanemethanol, 1-[(phenylmethoxy)methyl]-, 1-[(Phenylmethoxy)methyl]cyclopropanemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O2/c13-9-12(6-7-12)10-14-8-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,13H,6-10H2 |
| SMIL | OCC1(COCc2ccccc2)CC1 |
| IUPAC navn | [1-(phenylmethoxymethyl)cyclopropyl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.25 |
| Formel vægt | 192.115 |