missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
[1-[(Benzyloxy)methyl]cyclopropyl]methanol, Mikromol™
Beskrivelse
[1-[(Benzyloxy)methyl]cyclopropyl]methanol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [1-[(Benzyloxy)methyl]cyclopropyl]methanol |
| CAS | 177200-76-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | [1-[(Benzyloxy)methyl]cyclopropyl]methanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12H16O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-[(Phenylmethoxy)methyl]cyclopropanemethanol |
| SMIL | OCC1(COCc2ccccc2)CC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.25 |
| Mængde | 100 mg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?