missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-((Benzyloxy)methyl)cyclopropanecarbaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-((Benzyloxy)methyl)cyclopropanecarbaldehyde |
| CAS | 288401-39-8 |
| Molekylær formel | C12H14O2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O2/c13-9-12(6-7-12)10-14-8-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,9H,6-8,10H2 |
| SMIL | O=CC1(COCc2ccccc2)CC1 |
| IUPAC navn | 1-(phenylmethoxymethyl)cyclopropane-1-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.24 |
| Formel vægt | 190.0994 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?