Få mere at vide
1-((Benzyloxy)methyl)cyclopropanecarbaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-((Benzyloxy)methyl)cyclopropanecarbaldehyde |
| CAS | 288401-39-8 |
| Molekylær formel | C12H14O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O2/c13-9-12(6-7-12)10-14-8-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,9H,6-8,10H2 |
| SMIL | O=CC1(COCc2ccccc2)CC1 |
| IUPAC navn | 1-(phenylmethoxymethyl)cyclopropane-1-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.24 |
| Formel vægt | 190.0994 |