Få mere at vide
1-[(benzyloxy)carbonyl]piperidin-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[(Benzyloxy)carbonyl]piperidine-4-carboxylic acid |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 263.29 |
| Procent renhed | 97% |