Få mere at vide
1-[(benzyloxy)carbonyl]-3-piperidincarboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10486272
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10486272 1 g 1g
10386514 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10486272 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC24701DA
Kemiske identifikatorer
CAS 78190-11-1
Molekylær formel C14H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 263.293
MDL nummer MFCD02931282
InChI nøgle FFLPIVZNYJKKDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyloxy carbonyl-3-piperidinecarboxylic acid, 1-benzyloxy carbonyl piperidine-3-carboxylic acid, n-cbz-piperidine-3-carboxylic acid, 1-cbz-3-piperidinecarboxylic acid, 1-n-cbz-piperidine-3-carboxylic acid, n-cbz-3-piperidinecarboxylic acid, n-cbz-dl-nipecotic acid, 1-benzyloxycarbonyl piperidine-3-carboxylic acid, 1-n-cbz-piperidin-3-ylcarboxylic acid, 1,3-piperidinedicarboxylic acid, 1-phenylmethyl ester
PubChem CID 234339
IUPAC navn 1-phenylmethoxycarbonylpiperidin-3-carboxylsyre
SMIL C1CC(CN(C1)C(=O)OCC2=CC=CC=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[(Benzyloxy)carbonyl]-3-piperidinecarboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 263.29
Procent renhed 97%