Få mere at vide
1-[(benzyloxy)carbonyl]-2-indolincarboxylsyre,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10408894
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10408894 5 g 5g
10170632 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10408894 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC13401DE
Kemiske identifikatorer
CAS 117483-89-3
Molekylær formel C17H15NO4
Molekylvægt (g/mol) 297.31
MDL nummer MFCD02682032
InChI nøgle BSOYWTITVKXHLM-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-benzyloxy carbonyl-2-indolinecarboxylic acid, 1-benzyloxy carbonyl indoline-2-carboxylic acid, 1-benzyloxy carbonyl-2,3-dihydroindole-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro-1h-indole-1,2-dicarboxylic acid 1-benzyl ester, 1-benzyloxy carbonyl-2,3-dihydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 1h-indole-1,2-dicarboxylicacid, 2,3-dihydro-, 1-phenylmethyl ester, acmc-1brpx, 1h-indole-1,2-dicarboxylicacid, 2,3-dihydro-, 1-phenylmethyl ester, 2s, 1-benzyloxycarbonyl-2-indoline carboxylic acid, 1-benzyl-oxy carbonyl-2-indolinecarboxylic acid
PubChem CID 2776400
IUPAC navn 1-phenylmethoxycarbonyl-2,3-dihydroindol-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1CC2=CC=CC=C2N1C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[(Benzyloxy)carbonyl]-2-indolinecarboxylic acid
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%+
Mængde 5 g
Formel vægt 297.31
Procent renhed 90%