Få mere at vide
1-(Benzyloxy)-4-bromo-2-methoxybenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Benzyloxy)-4-bromo-2-methoxybenzene |
| CAS | 63057-72-7 |
| Molekylær formel | C14H13BrO2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13BrO2/c1-16-14-9-12(15)7-8-13(14)17-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3 |
| SMIL | COc1cc(Br)ccc1OCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 4-bromo-2-methoxy-1-phenylmethoxybenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 293.16 |
| Formel vægt | 292.0099 |