missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(Benzyloxy)-3-[[bis(benzyloxy)phosphoryl]oxy]propan-2-ol, TRC

Artikelnummer. 30334600
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30334600 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30334600 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB7968751G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(Benzyloxy)-3-((bis(benzyloxy)phosphoryl)oxy)propan-2-ol
CAS 796874-60-7
Molekylær formel C24H27O6P
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C24H27O6P/c25-24(19-27-16-21-10-4-1-5-11-21)20-30-31(26,28-17-22-12-6-2-7-13-22)29-18-23-14-8-3-9-15-23/h1-15,24-25H,16-20H2
SMIL OC(COCc1ccccc1)COP(=O)(OCc2ccccc2)OCc3ccccc3
IUPAC navn dibenzyl (2-hydroxy-3-phenylmethoxypropyl) phosphate
Molekylvægt (g/mol) 442.44
Formel vægt 442.1545
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.