missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Benzyloxy-2-propanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Benzyloxy-2-propanol |
| CAS | 13807-91-5 |
| Molekylær formel | C10 H14 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-(Benzyloxy)-2-propanol, NSC 165612 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O2/c1-9(11)7-12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3 |
| SMIL | OC(C)COCC=1C=CC=CC1 |
| IUPAC navn | 1-benzyloxypropan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.22 |
| Formel vægt | 166.0994 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?