missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-(Benzyloxy)-2-methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene, TRC

Artikelnummer. 30328951
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30328951 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30328951 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4110552.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-(Benzyloxy)-2-methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene
CAS 120-11-6
Molekylær formel C17H18O2
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C17H18O2/c1-3-7-14-10-11-16(17(12-14)18-2)19-13-15-8-5-4-6-9-15/h3-12H,13H2,1-2H3/b7-3+
SMIL COc1cc(C=CC)ccc1OCc2ccccc2
IUPAC navn 2-methoxy-1-phenylmethoxy-4-[(E)-prop-1-enyl]benzene
Molekylvægt (g/mol) 254.32
Formel vægt 254.1307
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.