Få mere at vide
1-(Benzyloxy)-2-methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(Benzyloxy)-2-methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene |
| CAS | 120-11-6 |
| Molekylær formel | C17H18O2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18O2/c1-3-7-14-10-11-16(17(12-14)18-2)19-13-15-8-5-4-6-9-15/h3-12H,13H2,1-2H3/b7-3+ |
| SMIL | COc1cc(C=CC)ccc1OCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-methoxy-1-phenylmethoxy-4-[(E)-prop-1-enyl]benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.32 |
| Formel vægt | 254.1307 |