Få mere at vide
1-benzylindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15410099
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15410099 5 g 5g
15400099 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15410099 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63414.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3377-71-7 | C15H13N | 207.276 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3377-71-7
Molekylær formel C15H13N
Molekylvægt (g/mol) 207.276
MDL nummer MFCD00015884
InChI nøgle NJZQOCCEDXRQJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-1h-indole, n-benzylindole, 1-benzyl-indole, 1h-indole, 1-phenylmethyl, n-benzyl indole, n-benzyl-indole, zlchem 819, phenylmethyl-1h-indole, cambridge id 5106611, 1h-indole, phenylmethyl
PubChem CID 96913
IUPAC navn 1-benzylindol
SMIL C1=CC=C(C=C1)CN2C=CC3=CC=CC=C32
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzylindole
Farve Hvid til gul
Mængde 5 g
Beilstein 148884
Formel vægt 207.27
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof