missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Benzylindole-5-carboxaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Benzylindole-5-carboxaldehyde |
| CAS | 63263-88-7 |
| Molekylær formel | C16 H13 N O |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13NO/c18-12-14-6-7-16-15(10-14)8-9-17(16)11-13-4-2-1-3-5-13/h1-10,12H,11H2 |
| SMIL | O=Cc1ccc2c(ccn2Cc3ccccc3)c1 |
| IUPAC navn | 1-benzylindole-5-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.28 |
| Formel vægt | 235.0997 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?