Få mere at vide
1-Benzylindole-5-boronic acid pinacol ester, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15498407
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15498407 1 g 1g
15408417 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51945.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1206163-56-5
Molekylær formel C21H24BNO2
Molekylvægt (g/mol) 333.24
MDL nummer MFCD11894320
InChI nøgle ZJVGZQOSLAZPOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-indole, 1-benzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indole, amtb247, 1-benzylindole-5-boronic acid pinacol ester, 1-benzyl-1h-indol-5-yl boronic acid pinacol ester, 1-benzyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indole
PubChem CID 58374760
IUPAC navn 1-benzyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indole
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C2N(CC3=CC=CC=C3)C=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Benzylindole-5-boronic acid pinacol ester
Mængde 1 g
Formel vægt 333.24
Procent renhed 95%