Få mere at vide
1-benzylindol-3-carboxylsyre, 98 %, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterSpecifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Benzylindole-3-carboxylic acid |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 251.28 |
| Procent renhed | 98% |